Tisk…
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926734-25G OR926734-5G
APOSOR926734-25GEA 3770 CZK
APOSOR926734-25G APOSOR926734-5G
2-Chloro-DL-phenylalanine 97%
2-Chloro-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00037774
CAS číslo: 14091-11-3