Tisk…
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acrylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926712-1G OR926712-250MG
APOSOR926712-1GEA 15310 CZK
APOSOR926712-1G APOSOR926712-250MG
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)-acrylic acid 95%
(2E)-3-(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)acrylic acid
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180.21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00462197
CAS číslo: 21937-88-2