Tisk…
2-Amino-6-methylbenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-3-methylaniline
OR926664-1G
APOSOR926664-1GEA 1490 CZK
APOSOR926664-1G
2-Amino-6-methylbenzonitrile 98%
2-Amino-6-methylbenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂
MW: 132,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00058686
CAS číslo: 56043-01-7