Tisk…
Dimethyl isopropylmalonate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926639-25G OR926639-100G
APOSOR926639-25GEA 2690 CZK
APOSOR926639-25G APOSOR926639-100G
Dimethyl isopropylmalonate 98%
Dimethyl isopropylmalonate
Vzorec: C₈H₁₄O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236605
CAS číslo: 51122-91-9