Tisk…
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926618-100MG OR926618-1G OR926618-250MG
APOSOR926618-100MGEA 1490 CZK
APOSOR926618-100MG APOSOR926618-1G APOSOR926618-250MG
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
2,4-Dimethylpyrimidin-5-ol
Vzorec: C₆H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18072447
CAS číslo: 412003-95-3