Tisk…
4-Chlorophenyl phenyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4-Chlorodiphenyl ether, 1-Chloro-4-phenoxybenzene
OR9266-100G OR9266-25G OR9266-5G
APOSOR9266-100GEA 6450 CZK
APOSOR9266-100G APOSOR9266-25G APOSOR9266-5G
4-Chlorophenyl phenyl ether
4-Chlorophenyl phenyl ether
Vzorec: C₁₂H₉ClO
MW: 204.66
Bod varu: 161…162 °C
Bod tání: -8
Hustota: 1.193 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055431
CAS číslo: 7005-72-3
EINECS: 230-281-7
UN: 3082
ADR: 9+EHS III