Tisk…
4-Amino-2-methoxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926533-1G OR926533-5G
APOSOR926533-1GEA 2530 CZK
APOSOR926533-1G APOSOR926533-5G
4-Amino-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Amino-2-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09027303
CAS číslo: 7251-09-4