Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
N-Boc-3-bromo-D-phenylalanine, (R)-3-(3-Bromophenyl)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid
OR926518-5G
APOSOR926518-5GEA
4600
CZK
APOSOR926518-5G
Boc-3-bromo-D-phenylalanine 97%
Boc-3-bromo-D-phenylalanine
Vzorec:
C₁₄H₁₈BrNO₄ MW: 344,205 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD01317704 CAS číslo: 261360-77-4 |