4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR9265-100G
OR9265-25G
OR9265-5G
APOSOR9265-100GEA
6850
CZK
APOSOR9265-100G
APOSOR9265-25G
APOSOR9265-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde 98%
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Vzorec:
C₇H₅NO₄ Bod tání: 140…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007117 CAS číslo: 3011-34-5 EINECS: 221-141-6 |