Tisk…
2-Chloro-4-nitrotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926495-100G OR926495-500G
APOSOR926495-100GEA 1760 CZK
APOSOR926495-100G APOSOR926495-500G
2-Chloro-4-nitrotoluene 98%
2-Chloro-4-nitrotoluene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007210
CAS číslo: 121-86-8