Tisk…
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: H-D-Abu-OtBu·HCl
OR926472-1G OR926472-5G
APOSOR926472-1GEA 1540 CZK
APOSOR926472-1G APOSOR926472-5G
H-D-Abu-OtBu·HCl 97%
H-D-Abu-OtBu·HCl
Vzorec: C₈H₁₈ClNO₂
MW: 195,687 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08275809
CAS číslo: 313994-32-0