Tisk…
2-Oxoindoline-3-carbaldehyde, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926453-1G OR926453-5G
APOSOR926453-1GEA 1410 CZK
APOSOR926453-1G APOSOR926453-5G
2-Oxoindoline-3-carbaldehyde, technická kvalita
2-Oxoindoline-3-carbaldehyde
Vzorec: C₉H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463399
CAS číslo: 78610-70-5