1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926423-1G
OR926423-250MG
APOSOR926423-1GEA
10750
CZK
APOSOR926423-1G
APOSOR926423-250MG
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde 95%
1-Ethyl-1H-indole-4-carbaldehyde
Vzorec:
C₁₁H₁₁NO MW: 173.22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09455239 CAS číslo: 894852-86-9 |