Tisk…
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 5-methylthiazole-4-carboxylate
OR926418-1G OR926418-250MG
APOSOR926418-1GEA 2240 CZK
APOSOR926418-1G APOSOR926418-250MG
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester 97%
5-Methylthiazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Vzorec: C₇H₉NO₂S
MW: 171,22 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18427704
CAS číslo: 61323-26-0