Tisk…
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926403-1G OR926403-5G
APOSOR926403-1GEA 3110 CZK
APOSOR926403-1G APOSOR926403-5G
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Vzorec: C₉H₈ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02094022
CAS číslo: 16331-48-9