Tisk…
3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9264-1G OR9264-25G OR9264-5G
APOSOR9264-1GEA 622 CZK
APOSOR9264-1G APOSOR9264-25G APOSOR9264-5G
3-(Methylthio)benzoic acid 98+%
3-(Methylthio)benzoic acid
Vzorec: C₈H₈O₂S
MW: 168.22
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156993
CAS číslo: 825-99-0