Tisk…
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926394-1G OR926394-5G
APOSOR926394-1GEA 2940 CZK
APOSOR926394-1G APOSOR926394-5G
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate 98%
Methyl-4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₄O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12912101
CAS číslo: 443912-70-7