Tisk…
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926379-1G OR926379-250MG
APOSOR926379-1GEA 24600 CZK
APOSOR926379-1G APOSOR926379-250MG
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride 95%
1-[2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)phenyl]methanamine hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁ClN₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12027080
CAS číslo: 449756-97-2