2,7-Dihydroxynaphthalene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
OR926339-1KG
APOSOR926339-1KGEA
0
CZK
APOSOR926339-1KG
2,7-Dihydroxynaphthalene 98%
2,7-Dihydroxynaphthalene
Vzorec:
C₁₀H₈O₂ MW: 160,17 g/mol Bod tání: 184…189 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004085 CAS číslo: 582-17-2 |