Tisk…
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926328-1G OR926328-250MG OR926328-5G
APOSOR926328-1GEA 3480 CZK
APOSOR926328-1G APOSOR926328-250MG APOSOR926328-5G
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile 98%
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Vzorec: C₅H₅N₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11934282
CAS číslo: 38693-82-2