Tisk…
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methoxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one, 4-Methoxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone
OR926305-25G
APOSOR926305-25GEA 2030 CZK
APOSOR926305-25G
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone 95%
2,5-Dimethyl-4-methoxy-3(2H)-furanone
Vzorec: C₇H₁₀O₃
MW: 142,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00209504
CAS číslo: 4077-47-8