Tisk…
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926294-5G
APOSOR926294-5GEA 4240 CZK
APOSOR926294-5G
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole 95%
3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Vzorec: C₈H₁₁NO
MW: 137,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005221
CAS číslo: 2386-25-6