Tisk…
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926270-1G OR926270-5G
APOSOR926270-1GEA 8900 CZK
APOSOR926270-1G APOSOR926270-5G
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine 95%
2-Ethyl-3,5-dimethylpyridine
Vzorec: C₉H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051049
CAS číslo: 1123-96-2