Tisk…
3-Chloroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926222-1G OR926222-5G
APOSOR926222-1GEA 0 CZK
APOSOR926222-1G APOSOR926222-5G
3-Chloroquinoline 98%
3-Chloroquinoline
Vzorec: C9H6ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234489
CAS číslo: 612-59-9