Tisk…
4-Butylmorpholine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926210-25G OR926210-5G
APOSOR926210-25GEA 12830 CZK
APOSOR926210-25G APOSOR926210-5G
4-Butylmorpholine 95%
4-Butylmorpholine
Vzorec: C₈H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023401
CAS číslo: 1005-67-0