Tisk…
3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926198-1G OR926198-250MG
APOSOR926198-1GEA 20900 CZK
APOSOR926198-1G APOSOR926198-250MG
3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine 95%
3-Isopropyl-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazine
Vzorec: C₈H₁₄N₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743507
CAS číslo: 952182-05-7