Tisk…
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
OR926136-10G OR926136-1G OR926136-5G
APOSOR926136-10GEA 22950 CZK
APOSOR926136-10G APOSOR926136-1G APOSOR926136-5G
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate 95%
Ethyl-2,4-dimethylpyrimidine-5-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₂N₂O₂
MW: 180,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234561
CAS číslo: 2226-86-0