Tisk…
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926134-1G OR926134-5G
APOSOR926134-1GEA 1700 CZK
APOSOR926134-1G APOSOR926134-5G
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5,6-dimethylpyrimidine
Vzorec: C₆H₆Cl₂N₂
MW: 177,0300 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910263
CAS číslo: 1780-32-1