Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
Ethyl 2-(4-bromophenyl)-2-oxoacetate
OR926113-5G
APOSOR926113-5GEA
1700
CZK
APOSOR926113-5G
Ethyl-4-bromobenzoyl formate 95%
Ethyl-4-bromobenzoyl formate
Vzorec:
C₁₀H₉BrO₃ MW: 257,09 g/mol Bod varu: 120…122 °C/0,1mmHg Hustota: 1,438 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06659764 CAS číslo: 20201-26-7 |