Tisk…
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926109-1G OR926109-5G
APOSOR926109-1GEA 6220 CZK
APOSOR926109-1G APOSOR926109-5G
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde 95%
3,5-Dimethyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07643177
CAS číslo: 1463-67-8