4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926089-1G
OR926089-25G
OR926089-5G
APOSOR926089-1GEA
2900
CZK
APOSOR926089-1G
APOSOR926089-25G
APOSOR926089-5G
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal 95%
4,4-Dimethyl-3-oxopentanal
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00042806 CAS číslo: 23459-13-4 |