Tisk…
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: CHELATON 4, Titriplex® IV
OR926084-25G OR926084-100G
APOSOR926084-25GEA 662 CZK
APOSOR926084-25G APOSOR926084-100G
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Kyselina trans-1,2-Diaminocyklohexan-N,N,N',N'-tetraoctová monohydrát
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Bod tání: 213…216 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149243
CAS číslo: 125572-95-4