Tisk…
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926083-10G OR926083-1G OR926083-5G
APOSOR926083-10GEA 14320 CZK
APOSOR926083-10G APOSOR926083-1G APOSOR926083-5G
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol 95%
3,5-Dimethylpyrazin-2-ol
Vzorec: C6H8N2O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 60187-00-0