Tisk…
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR926040-100MG OR926040-250MG
APOSOR926040-100MGEA 1660 CZK
APOSOR926040-100MG APOSOR926040-250MG
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine 97%
3-Bromo-7-methylimidazo[1,2-a]pyrimidine
Vzorec: C7H6BrN3
MW: 212.0500 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08234998
CAS číslo: 375857-62-8