Tisk…
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926035-25G OR926035-5G
APOSOR926035-25GEA 15440 CZK
APOSOR926035-25G APOSOR926035-5G
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid 95%
5,6,7,8-Tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01861899
CAS číslo: 1131-63-1