Tisk…
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926025-1G OR926025-5G
APOSOR926025-1GEA 695 CZK
APOSOR926025-1G APOSOR926025-5G
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine ≥98%
3,5-Dibromo-2-chloropyrazine
Vzorec: C4HBr2ClN2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13193367
CAS číslo: 1082843-70-6