Tisk…
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: [3-(Benzyloxy)propyl]triphenylphosphonium Bromide
OR926016-1G OR926016-5G
APOSOR926016-1GEA 2070 CZK
APOSOR926016-1G APOSOR926016-5G
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₂₈H₂₈BrOP
MW: 491,41 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191781
CAS číslo: 54314-85-1