Tisk…
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR926014-1G OR926014-250MG
APOSOR926014-1GEA 3020 CZK
APOSOR926014-1G APOSOR926014-250MG
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one 95%
5-Ethyl-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one
Vzorec: C6H8N2OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00079592
CAS číslo: 34171-37-4