Tisk…
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925983-1G OR925983-5G
APOSOR925983-1GEA 7280 CZK
APOSOR925983-1G APOSOR925983-5G
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde 95%
6-Ethoxy-5-indanecarbaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06247351
CAS číslo: 876717-50-9