Tisk…
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925922-1G OR925922-250MG OR925922-5G
APOSOR925922-1GEA 5100 CZK
APOSOR925922-1G APOSOR925922-250MG APOSOR925922-5G
2-Methylthiazole-5-methanol 95%
2-Methylthiazole-5-methanol
Vzorec: C₅H₇NOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12912988
CAS číslo: 56012-38-5