Tisk…
3-Cyano-6-methylchromone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925911-1G OR925911-5G
APOSOR925911-1GEA 0 CZK
APOSOR925911-1G APOSOR925911-5G
3-Cyano-6-methylchromone 95%
3-Cyano-6-methylchromone
Vzorec: C₁₁H₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00191962
CAS číslo: 50743-18-5