Tisk…
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925871-1G OR925871-5G
APOSOR925871-1GEA 6220 CZK
APOSOR925871-1G APOSOR925871-5G
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde 95%
3-(3-Methylbutoxy)benzaldehyde
Vzorec: C₁₂H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09864622
CAS číslo: 77422-25-4