Tisk…
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-(N,N-Dimethylamino)-6-chloro-2-methylpyrimidine
OR925862-1G OR925862-5G
APOSOR925862-1GEA 1660 CZK
APOSOR925862-1G APOSOR925862-5G
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine 95%
6-Chloro-N,N,2-trimethylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₇H₁₀ClN₃
MW: 171,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07782030
CAS číslo: 58514-89-9