Tisk…
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Boc-2-azetidinone
OR925839-1G OR925839-250MG
APOSOR925839-1GEA 14290 CZK
APOSOR925839-1G APOSOR925839-250MG
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate 95%
tert-Butyl-2-oxoazetidine-1-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₃NO₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD08751345
CAS číslo: 1140510-99-1