Tisk…
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925815-25G OR925815-100G
APOSOR925815-25GEA 3540 CZK
APOSOR925815-25G APOSOR925815-100G
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol 95%
2-Methyl-2-propyl-1,3-propanediol
Vzorec: C₇H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004696
CAS číslo: 78-26-2