1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925721-100MG
OR925721-1G
OR925721-250MG
APOSOR925721-100MGEA
4570
CZK
APOSOR925721-100MG
APOSOR925721-1G
APOSOR925721-250MG
1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine 95%
1-Bicyclo[2.2.1]hept-2-ylethanamine
Vzorec:
C₉H₁₇N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04116067 CAS číslo: 24520-60-3 |