Tisk…
2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925640-1G OR925640-5G
APOSOR925640-1GEA 6420 CZK
APOSOR925640-1G APOSOR925640-5G
2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one 95%
2-Amino-7,7-dimethyl-7,8-dihydroquinazolin-5(6H)-one
Vzorec: C₁₀H₁₃N₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00520824
CAS číslo: 21599-37-1