Tisk…
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925637-1G OR925637-5G
APOSOR925637-1GEA 1740 CZK
APOSOR925637-1G APOSOR925637-5G
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid 95%
5-Cyclopropyl-isoxazole-3-carboxylic acid
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05668325
CAS číslo: 110256-15-0