Tisk…
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925603-1G OR925603-5G
APOSOR925603-1GEA 3020 CZK
APOSOR925603-1G APOSOR925603-5G
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid 97%
2-(Thiazol-4-yl)acetic acid
Vzorec: C₅H₅NO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09991935
CAS číslo: 7504-44-1