Tisk…
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR925581-1G OR925581-250MG
APOSOR925581-1GEA 1150 CZK
APOSOR925581-1G APOSOR925581-250MG
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine ≥98%
3-Iodo-1H-pyrrolo[2,3-c]pyridine
Vzorec: C₇H₅IN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699183
CAS číslo: 956003-24-0